Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Zur Durchführung von Hapten-Trägerprotein-Konjugationen von Cystein-haltigen Peptiden und anderen thiol-haltigen Antigenen mit diesem Sulfhydryl-reaktiven Marikultur-KLH.
Marke:  Thermo Scientific™ 77605
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10475685
  • 912.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt das Produkt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.
10 mg
Imject™
Imject Maleimide Activated Mariculture KLH
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI388865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number77605
ChargennummerZA377249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number77605
ChargennummerYI383036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number77605
ChargennummerYE366478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2023 Catalog Number77605
ChargennummerXD333244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog Number77605
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH > Aktiviertes mcKLH; 10 mg