Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138878 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16269421
Marke: Sampling Systems™ 8370H100S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
  • Aus HDPE hergestellt.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 12 mm
Sterilität Steril
Produkttyp Flüssigtrichter