Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke: Sampling Systems™ 8370H-100S
Beschreibung
- Aus HDPE hergestellt.
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
100 mm | |
12 mm | |
Sterile | |
Flüssigtrichter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
121370 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 8370H-100S |
118487 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 8370H-100S |
118487 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 8370H-100S |
067688 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8370H-100S |
117867 | Analysenzertifikat | 13/03/2024 | 8370H-100S |