Learn More
Fisherbrand™ 3-lagige sterile Gesichtsmasken
Sterile 3-lagige Gesichtsmasken aus Polyethylen-Lochfolie und PTFE (Polytetrafluorethylen).
Marke: Fisherbrand™ 12-891-00217
142.07 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus einer Kombination aus plissiertem durchsichtigem, Polyethylen-Film und PTFE (Polytetrafluorethylen) mit weichen Bindfäden
- Gemäß ISO-Norm 13485:2016 hergestellt
- Zertifizierte Sterilität
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Steril | |
Die Masken werden in einer ISO 13485-zertifizierten Umgebung strengstens getestet und hergestellt. Die Tests werden von einem unabhängigen Kontrolllabor validiert. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG und keine persönliche Schutzausrüstung im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/425. Jede Charge wird nach ISO 11137 sterilisiert und weist einen Sterilisierungsvertrauensgrad von SAL 10-6 gemäß ISO 11137-2:2013 auf. | |
Nur zur industriellen Nutzung |
Weiß | |
Plissiert mit Bändern | |
Ja | |
17 cm |
Videos
-
Fisherbrand 3-Ply Sterile Facemask
-
Fisherbrand 3-Ply Sterile Facemask
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02