Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
BIOPHARMA
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke:  Sampling Systems™ 8370H-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16259421
  • 70.50 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus HDPE hergestellt.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
12 mm
Nicht steril
Flüssigtrichter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer108629 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/11/2024 Catalog Number8370H-100
Chargennummer071773 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog Number8370H-100
Chargennummer108392 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/06/2023 Catalog Number8370H-100
Chargennummer000579 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2023 Catalog Number8370H-100
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter > ItemDescription: Nein