Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, Graduierung Gelbfärbung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beskrivning
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifikationer
Specifikationer
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Braun |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,75 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering