Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen
GREENER_CHOICE
Für alle Arten von Stomacher Maschinen und andere Schaufelmischgeräte. Die Corning™ Gosselin™ sterile Polyethylen-Mischbeutel sind durch Bestrahlung sterilisiert.
Marke:  Corning™ SM3-01
104.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11770545
  • 313.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit abziehbarem Sterilisationszertifikat
  • Mit einem 50 mm weißem Schreibstreifen entlang einer der Längskanten
  • Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
  • In verschiedenen Beutel-/Packungsgrößen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3500 mL
Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie
Steril
25/Bag
510 mm
Naturfarben
Polyethylen
70 μm
500 Karton
380 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen:3500mL; Packung mit 500 Stück