Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
Marke: Fisherbrand™ 0439391
Beinhaltet:
abnehmbarer Deckel.
Beschreibung
- Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
- Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
- Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
- Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen | |
Becher mit Deckel | |
Behälter für Kryolagerung | |
Grün | |
Nicht autoklavierbar |
Abnehmbarer Deckel | |
Ethylvinylacetat | |
1 | |
2,5 l | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel > 2,5 l Kapazität; grüne Farbe; Becher
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur