Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Für alle Arten von Stomacher Maschinen und andere Schaufelmischgeräte. Die Corning™ Gosselin™ sterile Polyethylen-Mischbeutel sind durch Bestrahlung sterilisiert.
313.00 € - 615.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Dicke (metrisch) | 70 μm |
Anzahl pro Packung | 25/Bag |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11815390
![]() |
Corning™
SM1-01 |
80 mL |
435.48 €
4500 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12682255
|
Corning™
SM2-02 |
400 mL |
615.00 €
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11770545
![]() |
Corning™
SM3-01 |
3500 mL |
313.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Mit abziehbarem Sterilisationszertifikat
- Mit einem 50 mm weißen Schreibstreifen entlang einer der Längskanten
- Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
- In verschiedenen Beutel-/Packungsgrößen erhältlich
Specifications
Naturfarben | |
Steril | |
25/Bag |
Polyethylen | |
70 μm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen