Learn More
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
GREENER_CHOICE
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
Marke:  Merck SEGPU1145
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16407555
  • 460.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sterile Stericup E- und Steritop E-Vakuumsysteme sind die neueste Ergänzung der Stericup Quick Release-Produktreihe. Die Geräte der Stericup E und Steritop E Produktreihe wurden als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, die deutlich weniger Kunststoff und Verpackung benötigt. Es handelt sich um trichterlose Filterprodukte für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern. Die Stericup E- und Steritop E-Geräte sind speziell für die Sterilfiltration von Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern aus kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) konzipiert. Wie die Stericup Quick Release-Filter verfügen auch die Stericup E-Geräte über eine Kappe mit fühlbarem Anschlag, die einen sicheren Verschluss signalisiert, eine große strukturierte Schreibfläche und deutlich gekennzeichnete Merkmale der Filtermembran auf dem Filterkragen. SEGPU0538 kombiniert einen 38 mm-Gewindekragen, der eine PES Express PLUS-Membran mit einer Porengröße von 0,22 μm und schnellem Durchfluss verwendet, mit einer 500 mL-Empfängerflasche für die Sterilisation von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen Gefäßgeräten wie Kolben oder anderen Geräten ohne Gewindehals zubereitet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter
Polystyrol
0,22 μm
40 cm²
45-mm-Gewinde
Flaschenaufsatzfilter
73 mm
Ja
Express PLUS PES-Membran
Steril
Sterile Filtration
45 mm-Gewinde
1.000 ml
73 mm
Videos
  • MK Stericup
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      MK Stericup
    Name des Produkts
    Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter > Volumen: 1000-ml-Auslassanschluss: 45-mm-Gewinde