Learn More
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
325.00 € - 460.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig mit blauem Adapter |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polystyrol |
Material (Membran) | Express PLUS PES-Membran |
Porengröße | 0,22 μm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16477545
![]() |
Merck
SEGPU0538 |
500 ml | 38-mm-Gewinde |
325.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16487545
![]() |
Merck
SEGPU0545 |
500 ml | 45-mm-Gewinde |
325.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16497545
![]() |
Merck
SEGPU1138 |
1.000 ml | 38-mm-Gewinde |
460.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16407555
![]() |
Merck
SEGPU1145 |
1.000 ml | 45-mm-Gewinde |
460.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die gleiche leistungsstarke Reduzierung von Keimbelastung in Medien und Puffern wie mit den bewährten Stericup™ und Steritop™ Filtern, jedoch mit zusätzlichen Vorteilen:
- Signifikante, messbare Reduzierung von Giftabfall
- Für mehr Platz in kleineren TC-Räumen, wo es auf jeden Zentimeter ankommt
- Verbesserte und messbare Einhaltung institutioneller Nachhaltigkeitsanforderungen im Labor – oder ein Mittel zum Erzielen der eigenen Umweltschutzziele
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
Flaschenaufsatzfilter | |
73 mm |
Ja | |
Express PLUS PES-Membran | |
Steril | |
Sterile Filtration | |
73 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter