Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 1
Umfasst eine Kombination aus Hefe- und Sojapeptonen.
Marke: Gibco™ 215366
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei der Produkte in dieser Packung wurden ultrafiltriert, um die Endotoxinwerte zu reduzieren
- Die Hefeprodukte ergänzen Medienformulierungen aller Art um eine Mischung aus Peptiden, Aminosäuren, Kohlenhydraten (einfach und komplex), Nukleosiden und Vitaminen
- Starter-Kit Nr. 1 bietet praktisch verpackte, nicht GMP-konforme 100-g-Proben dieser Peptone, die sich am besten für den Einsatz in Anwendungen für human- und veterinärmedizinische Anwendungen eignen und Folgendes enthalten:
- Difco TC Yeastolate UF und Bacto TC Yeastolate – Diese Peptone eignen sich ideal für CHO-basierte Anwendungen von biotherapeutischen monoklonalen Antikörpern und rekombinanten Proteinen
- Difco Hefeextrakt UF und Bacto Hefeextrakt, technisch – diese Peptone unterstützen das optimale Wachstum zahlreicher mikrobieller Spezies für eine Vielzahl von Impfstoffen für Mensch und Tier
- Difco Phyton-Supplement, UF – Dieser enzymatische Verdau von Soja ist eine ausgezeichnete, nahrhafte Quelle von Kohlenhydraten und wird in der Säugetierzellkultur verwendet. Dieses Pepton funktioniert gut alleine und in der Mischung mit Hefe-basierten Peptonen
- Unsere Starter-Kits bieten praktisch verpackte Proben der Peptone, die am häufigsten in Säugetierzellkulturen und mikrobiellen Fermentationsprozessen verwendet werden. Starter Paks sind auf spezifische Anwendungen zugeschnitten, einschließlich der Herstellung monoklonaler Antikörper, rekombinanter Proteine und Impfstoffe.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. | |
Pulver | |
Anwendungen in der Human- und Veterinärmedizin | |
Frei von Inhaltstoffen tierischen Ursprungs, Hefe und Soja |
Mikrobiell | |
Trockenkulturmedien | |
je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
User Guide: Starter Pak No. 1
Version: B.0
DateigrößeVersion: 105.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Starter Pak No. 1 > Menge: Je 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur