Learn More
Thermo Scientific™ Staphylase™ Test
Mit diesem Objektträger-Agglutinationstest, der das Vorhandensein des Clumping factor aus selektiven oder nicht-selektiven Kulturmedien feststellt, können Sie schnell Staphylococcus aureus bestätigen.
Marke: Thermo Scientific™ DR0595A
169.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Staphylase™ Test können Sie schnell Staphylococcus aureus identifizieren und bestätigen, das durch die Agglutination von roten Blutkörperchen mit isolierten Kolonien von Kulturmedienreagieren.
Verwenden Sie diesen Agglutinationsschnelltest für die Identifizierung von Staphylococcus aureus mittels Nachweis des Clumping factor. Der Clumping factor wird durch Agglutination von Fibrinogen-sensibilisierten roten Blutkörperchen von Schafen nachgewiesen. Die Spezifität der Reaktion wird durch einen gleichzeitigen Test mit einem Kontrollreagenz (nicht-sensibilierte rote Blutkörperchen von Schafen) sichergestellt, wenn keine Agglutinationsreaktion beobachtet werden sollte. Ein positives Ergebnis wird erzielt, wenn während des Mischens die Test-Zellsuspensionen verklumpen. Dies weist auf das Vorhandensein von Staphylococcus aureus hin.Das Kit umfasst ein Testreagenz aus Kaninchen-Fibrinogen-sensibilisierten roten Blutkörperchen von Schafen, ein Kontrollreagenz aus nicht-sensibilisierten roten Blutkörperchen von Schafen und Einweg-Reaktionskarten.
Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 100 Tests.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Staphylase-Test | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
100 Tests/Kit |
Positiv | |
S. aureus | |
Testreagenz, Kontrollreagenz, Einweg-Reaktionskarten. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 100 Tests. | |
Staphylococcus aureus |