Learn More
Plum™ Augenspülflasche
Sterile Natriumchloridlösung (0.9 %) mit ergonomisch geformter Kappe für die Augenspülung. Die Plum™ Augenspülflasche sorgt für gleichmäßiges Spülen und eine enge Passform am Auge.
Marke: Plum™ 4604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Effektive Augenspülung zur Entfernung von Schmutz, Staub und anderen Substanzen, die mit den Augen in Berührung kommen
- Im Lieferumfang ist eine Staubschutzkappe für Sauberkeit enthalten
- Einfach zu handhabende Flasche
- Ergonomischer Augenbecher für effektiven Durchfluss
- Das anwenderfreundliche Design ermöglicht das schnelle einhändige Öffnen der Flaschen
- Einwegflasche
- Flaschen mit CE-Kennzeichnung, Produkte mit Verfallsdatum nach 3 Jahr(en)
Spezifikation
Augenspüllösungen | |
In Labors oder Industrie | |
Steril |
Enthält eine sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9 %) | |
Ergonomische Augenmuschel und Staubschutzkappe | |
500 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Plum™ Augenspülflasche > Volumen:500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur