Learn More
Hamilton™ Analytical column Hamilton HC 75 - 305 x 7.88 9μm - no. 79544
Marke:  Hamilton™ 79544
Artikelnummer. 10001102
  • 1960.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Softgel mit 7,5% Quervernetzung
Kovalent funktionalisiert mit Sulfonataustauschgruppen
Für die Trennung von Kohlenhydraten
Wasser als mobile Phase
Kompatibel mit RI Detektoren
H-Form für USP L17
Ca-Form für USP L19
Pb-Form für USP L34
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
PEEK Gehäuse und andere Säulengrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 1 Kartusche (2,3/20mm)
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 7,8/305 Hmm
Partikelgrösse: 9μm
Spezifikation
Spezifikation
7,8 mm
400 psi
Je 1
HC-75 (H+)
Edelstahl
305 mm
9 μm
Gehäuse L17
PSDVB/Sulfonsäure
Anionenaustauschsäule
Name des Produkts
Hamilton™ Analytical column Hamilton HC 75 - 305 x 7.88 9μm - no. 79544 > ID:7,8mm