Learn More
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie diese digitalen Wasserbäder für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen. Stuart™ Edelstahl-Wasserbäder sind so konzipiert, dass sie maximale Effizienz bei geringstem Platzbedarf bieten.
1045.00 € - 1405.00 €
Spezifikation
Typ | Wasserbad |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13101204
|
Cole-Parmer™
12122-91 |
6 l |
1045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13111204
|
Cole-Parmer™
12122-71 |
15 l |
1125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13121204
|
Cole-Parmer™
12122-81 |
24 l |
1405.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Digitale Temperaturanzeige
- Schüssel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Schüssel mit leicht zu reinigender, klarer Innenkonstruktion
- Außengehäuse bleibt kühl
- Sensor für niedrigen Wasserstand
- Integrierter Ablass
- Mit robustem Deckel aus Polycarbonat
Spezifikation
Wasserbad | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Rostfreier Stahl | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl