Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
446.00 € - 759.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/2 |
Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
Höhe (metrisch) | 65mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10307902
|
RETSCH
60.162.001250 |
1,25mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10368372
|
RETSCH
60.162.106000 |
106mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10154732
|
RETSCH
60.162.100000 |
100mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10572863
|
RETSCH
60.162.010000 |
10mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10798784
|
RETSCH
60.162.011200 |
11,2mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10378372
|
RETSCH
60.162.112000 |
112mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10675163
|
RETSCH
60.162.012500 |
12,5 mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10164732
|
RETSCH
60.162.125000 |
125mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10124542
|
RETSCH
60.162.013200 |
13,2mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10092792
|
RETSCH
60.162.016000 |
16mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10685163
|
RETSCH
60.162.014000 |
14mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10645743
|
RETSCH
60.162.018000 |
18mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032822
|
RETSCH
60.162.019000 |
19mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10462262
|
RETSCH
60.162.002360 |
2,36mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10276652
|
RETSCH
60.162.001000 |
1mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10338512
|
RETSCH
60.162.002500 |
2,5 mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10286362
|
RETSCH
60.162.020000 |
20mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10296262
|
RETSCH
60.162.002800 |
2,8mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10104782
|
RETSCH
60.162.022400 |
22,4mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10412272
|
RETSCH
60.162.025000 |
25mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10412462
|
RETSCH
60.162.026500 |
26,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686123
|
RETSCH
60.162.028000 |
28mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10183812
|
RETSCH
60.162.002000 |
2mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10739774
|
RETSCH
60.162.003150 |
3,15mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10236412
|
RETSCH
60.162.003350 |
3,35mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032832
|
RETSCH
60.162.003550 |
3,55mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10473032
|
RETSCH
60.162.037500 |
37,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10626703
|
RETSCH
60.162.004500 |
4,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738794
|
RETSCH
60.162.031500 |
31,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10799944
|
RETSCH
60.162.045000 |
45mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10105022
|
RETSCH
60.162.040000 |
40mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10789934
|
RETSCH
60.162.004750 |
4,75mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10574593
|
RETSCH
60.162.035500 |
35,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10625933
|
RETSCH
60.162.004000 |
4mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10012692
|
RETSCH
60.162.005600 |
5,6mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10206802
|
RETSCH
60.162.053000 |
53mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10338182
|
RETSCH
60.162.056000 |
56mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10002692
|
RETSCH
60.162.005000 |
5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10012732
|
RETSCH
60.162.050000 |
50mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10464182
|
RETSCH
60.162.006300 |
6,3mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10474182
|
RETSCH
60.162.006700 |
6,7mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10012742
|
RETSCH
60.162.063000 |
63mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10348132
|
RETSCH
60.162.007100 |
7,1mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10236322
|
RETSCH
60.162.071000 |
71mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10296362
|
RETSCH
60.162.075000 |
75mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10296742
|
RETSCH
60.162.008000 |
8mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10328232
|
RETSCH
60.162.080000 |
80mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10494182
|
RETSCH
60.162.090000 |
90mm |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10634593
|
RETSCH
60.162.009500 |
9,5mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768624
|
RETSCH
60.162.009000 |
9mm |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Je 1 | |
ISO 3310/2 | |
65mm | |
400mm | |
Edelstahl |
Analysesieb | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |