Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
Marke:  RETSCH 60.162.012500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10675163
  • 446.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
12,5 mm
ISO 3310/2
65mm
400mm