Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
Brand: RETSCH 60.162.002800
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Je 1 | |
Analysesieb | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
2,8mm | |
ISO 3310/2 | |
65mm | |
400mm | |
Edelstahl |