Learn More
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Marke: Fisherbrand™ SPFS64000-10000
161.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Fisherbrand™ Becher aus Borosilikatglas. Flache Form mit Ausguss und Skala ISO 3819 DIN 12331.
Spezifikation
Durchscheinend | |
10,000 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Niedrig |
217 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
350 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |