Learn More
Fisherbrand™ Beta Bin - 3.3L, 1/Cs, MA: CSR-B3
Die ideale Lösung zur Lagerung radioaktiver Materialien in Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B3
Artikelnummer. 12367117
  • 938.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – 3.3 l – (15 x 15 x 15 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG1 Beutel
  • Eine Reihe von Tischbehältern für die Lagerung radioaktiver Materialien
  • Alle Behälter verfügen über Klappdeckel und gepolsterte rutschfeste Füße
  • Erhältlich für Beta- oder Gammastrahlung
    • Abmessungen innen: B x T x H, mm - 150 x 150 x 150 mm
    • Abmessungen außen: B x T x H, mm - 170 x 170 x 170 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zur Lagerung radioaktiver Stoffe
170 mm
Strahlenbehälter
170 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Bin - 3.3L, 1/Cs, MA: CSR-B3 > Fassungsvermögen: 3.3 l