Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe
Extreme Sicherheit bei extremen Temperaturen. Leichter, leicht an- und ausziehbarer Lederstiefel mit einer Gummisohle mit PU mit doppelter Dichte. Die Nitrilgummi-Außensohle schützt vor korrosiven Chemikalien und Substanzen, auch vor flüssigen, geschmolzenen Metallen. Temperaturbeständig bis 300 °C.
Marke: Emma Safety Footwear MM58384848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Dempo | |
Leder | |
Stahl |
Schwarz | |
Lasche ausgekleidet mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung | |
48 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe > Größe:48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur