Learn More
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
21.50 € - 254.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Ausführung | Matt |
Enthält | Ausguss |
Typ | Becher |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15469073
|
Fisherbrand™
SPFS64000-25 |
25 ml |
57.25 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15479073
|
Fisherbrand™
SPFS64000-50 |
50 ml |
59.20 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15489073
|
Fisherbrand™
SPFS64000-100 |
100 ml |
61.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15499073
|
Fisherbrand™
SPFS64000-150 |
150 ml |
65.50 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15409083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-250 |
250 ml |
66.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15419083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-400 |
400 ml |
67.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15429083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-600 |
600 ml |
75.35 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15439083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-800 |
800 ml |
96.85 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15449083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-1000 |
1000 ml |
141.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15459083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-2000 |
2000 ml |
21.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15469083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-3000 |
3000 ml |
42.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15479083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-5000 |
5000 ml |
55.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15489083
|
Fisherbrand™
SPFS64000-10000 |
10,000 ml |
254.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Fisherbrand™ Bechergläser aus Borosilikatglas Breite Form mit Ausguss und Graduierung. ISO 3819 DIN 12331.Spezifikation
Durchscheinend | |
Matt | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Niedrig |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
Ausguss | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form