Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien
Klare, flexible und robuste Standard-RC (regenerierte Zellulose) in einschichtigen quadratischen Blättern, die mit einer Vielzahl von Dialysegeräten verwendet werden können oder in spezifischen Abmessungen zugeschnitten werden können, um sie für kundenspezifische diagnostische Assays, Gleichgewichtsstudien, Entsalzung, Proteinreinigung usw. an Stützrahmen anzubringen
Marke:  Spectrum™ 132712
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12370170
Beschreibung
Beschreibung
  • Die flachen Bögen eignen sich optimal für die Verwendung mit Dialysegeräten oder zum Zurechtschneiden.
  • Erhältlich mit MWCO von 3.5 kD, 6–8 kD und 12–14 kD
  • Gute chemische Kompatibilität mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen, vielen Alkoholen und einigen organischen Lösungsmitteln.
  • Standard-RC toleriert pH-Werte von 2–-12 und Temperaturen von 4–121 °C.
  • 25 Blätter/Packung
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Spectra/Por™ 4 Flachbahnen für Dialysemembran
Spectra/Por 4
150 mm
150 mm
Klar
4° bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
12 bis 14 kDa
5.9 Zoll
5.9 Zoll
150 x 150 mm (5.9 x 5.9 in.)
39 bis 250 °F
25 Blatt
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien > Spectra/Por 4 RC; 12–14 kD MWCO; 150 x 150 mm-Bogen