Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time-PCR-System, erweitertes Garantiepaket, 96-Well, 0,2 ml
Das Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Echtzeit-PCR System liefert innovative intelligente Funktionen für den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) auf einer kompakten Stellfläche. Das Paket umfasst das QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, SmartSmart Orientation und eine 1- oder 3-jährige Garantieverlängerung.
Marke: Applied Biosystems™ A44557
Beschreibung
- Ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative, intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.
- Das QuantStudio 7 Pro System bietet eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Geräten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, hohen Durchsatz und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
- Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
- Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
- Eine optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten
- Das Paket umfasst das QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, SmartSmart Orientation und eine ein- oder dreijährige erweiterte Garantie
- Die erweiterte Garantie enthält eine umfassende Serviceabdeckung und einen geplanten Wartungsbesuch
Spezifikation
Austauschbar | |
Thermocycler in Echtzeit | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall | |
System + SmartStart + 3 yr ext warranty | |
1 Jahr Herstellergarantie und 1 Jahr Vor-Ort-Service mit PM |
QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, 96-Well, 0,2-ml-Block mit 3 Jahren erweiterter Garantie und SmartStart Ausrichtung | |
12-Zoll-Farb-Touchscreen | |
Raumtemperatur | |
1 Tag am Kundenstandort |