Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien
Klare, flexible und robuste Standard-RC (regenerierte Zellulose) in einschichtigen quadratischen Blättern, die mit einer Vielzahl von Dialysegeräten verwendet werden können oder in spezifischen Abmessungen zugeschnitten werden können, um sie für kundenspezifische diagnostische Assays, Gleichgewichtsstudien, Entsalzung, Proteinreinigung usw. an Stützrahmen anzubringen
Marke:  Spectrum™ 132686
418.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10278854
  • 429.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die flachen Bögen eignen sich optimal für die Verwendung mit Dialysegeräten oder zum Zurechtschneiden.
  • Erhältlich mit MWCO von 3.5 kD, 6–8 kD und 12–14 kD
  • Gute chemische Kompatibilität mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen, vielen Alkoholen und einigen organischen Lösungsmitteln.
  • Standard-RC toleriert pH-Werte von 2–-12 und Temperaturen von 4–121 °C.
  • 25 Blätter/Packung
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por 2 Dialysemembran, flache Folien
Spektren/Por 2
200 mm
200 mm
Klar
4°bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
12 bis 14 kDa
7,8 in.
7,8 in.
7,8 x 7,8 in. (200 x 200 mm)
39 bis 250 °F
25 Blatt
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien > Spectra/Por 2 RC; 12–14 kD MWCO; 200 x 200 mm-Bogen