Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
The Ultra-Precision Specific Gravity Hydrometer features smaller ranges and higher resolution, with subdivisions of 0.0005. It is calibrated for use at 60°F.
37.50 € - 42.70 €
Spezifikation
Typ | Specific Gravity Hydrometer |
---|---|
Schritten | 0.0005 |
Länge (metrisch) | 33 cm |
Material | Glass |
Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17836523
|
VEE GEE
6602-13 |
1.360 to 1.430 |
39.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856603
|
VEE GEE
6602-3 |
0.760 to 0.830 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17826603
|
VEE GEE
6602-12 |
1,300 bis 1,370 |
39.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17876603
|
VEE GEE
6602-19 |
1.720 to 1.790 |
42.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846603
|
VEE GEE
6602-2 |
0.700 to 0.770 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836603
|
VEE GEE
6602-14 |
1.420 to 1.490 |
42.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806613
|
VEE GEE
6602-5 |
0.880 to 0.950 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816523
|
VEE GEE
6602-10 |
1.180 to 1.250 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17896603
|
VEE GEE
6602-6 |
0.940 to 1.010 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856503
|
VEE GEE
6602-7 |
1,000 bis 1,070 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806503
|
VEE GEE
6602-15 |
1.480 to 1.550 |
42.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17826503
|
VEE GEE
6602-4 |
0.820 to 0.890 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806513
|
VEE GEE
6602-9 |
1.120 to 1.190 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816503
|
VEE GEE
6602-11 |
1,240 bis 1,310 |
39.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846503
|
VEE GEE
6602-8 |
1,060 bis 1,130 |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Subdivisions: 0.0005
- Approx. Length: 330 mm
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer | |
33 cm | |
15.6°C (60°F) |
0.0005 | |
Glass |