Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
The Ultra-Precision Specific Gravity Hydrometer features smaller ranges and higher resolution, with subdivisions of 0.0005. It is calibrated for use at 60°F.
Marke:  VEE GEE 6602-14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17836603
  • 42.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Subdivisions: 0.0005
  • Approx. Length: 330 mm
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
33 cm
1.420 to 1.490
0.0005
Glass
15.6°C (60°F)