missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Spezial Sorbents Rolle

Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl

Marke:  asecos™ 9919

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17876576

  • N.V. / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
Chemical Sorbent Roll
45 m
700.00 mm
12.3 kg
Heavy-duty Cloth
147.64 ft.
27.56 in.
27.12 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
asecos™ Spezial Sorbents Rolle > Length: 45 m, Width: 70 cm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt