Learn More
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Bietet höhere Festigkeit und überlegene chemische Beständigkeit. Die roten Nitril-Eintauchhandschuhe Ansell Edmont™ Solvex™ der Serie 37-900 setzen neue Maßstäbe für die mechanische Leistung mit unübertroffener Abrieb- und Durchstichfestigkeit – fast doppelt so viel wie das aktuelle führende Nitril.
110.00 €
Spezifikation
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0,42 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerade |
Serie | 37-900 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12415170
|
Ansell™
37900100BP |
10 |
110.00 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11781583
|
Ansell™
37900070BP |
7 |
110.00 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12495160
|
Ansell™
37900080BP |
8 |
110.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11761583
|
Ansell™
37900090BP |
9 |
110.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12425170
|
Ansell™
37900110BP |
11 |
110.00 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Übertrifft alle vorhandenen Nitrile in Permeationstests
- Jeder Handschuh einzeln luftdruckgeprüft
- Jeder Handschuh wird einem Auslaufsicherheitstest unterzogen
- ISO 9001-zertifiziert
- Überlegene Sicherheitsstandards für den Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien
- Ideal für die Öl- und Benzinraffination, Laboranalyse, Reinigung und die Druckindustrie
Spezifikation
Ja | |
0,42 mm | |
Gerade | |
37-900 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot