Learn More
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Übertrifft alle vorhandenen Nitrile in Permeationstests
- Jeder Handschuh einzeln luftdruckgeprüft
- Jeder Handschuh wird einem Auslaufsicherheitstest unterzogen
- ISO 9001-zertifiziert
- Überlegene Sicherheitsstandards für den Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien
- Ideal für die Öl- und Benzinraffination, Laboranalyse, Reinigung und die Druckindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Red |
| Cut Resistance Rating | Level 0 |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.0165 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.42 mm |
| Mehr anzeigen |