Learn More
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Bietet höhere Festigkeit und überlegene chemische Beständigkeit. Die roten Nitril-Eintauchhandschuhe Ansell Edmont™ Solvex™ der Serie 37-900 setzen neue Maßstäbe für die mechanische Leistung mit unübertroffener Abrieb- und Durchstichfestigkeit – fast doppelt so viel wie das aktuelle führende Nitril.
Marke: Ansell™ 37900080BP
74.62 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Übertrifft alle bestehenden Nitrile in Permeationstests
- Jeder Handschuh wird einzeln einem Luftdrucktest unterzogen
- Jeder Handschuh wird auf Undichtheit getestet
- ISO 9001-zertifiziert
- Überlegene Sicherheitsstandards für die Handhabung von hochgefährlichen Chemikalien
- Ideal für Öl- und Kraftstoffraffination, Laboranalysen, Reinigungs- und Druckbranche
Spezifikation
ISO 9001, KATEGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 | |
Rot | |
Ja | |
Hochwertige Handschuhe | |
Gerader Aufschlag | |
Gerade | |
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten | |
380 mm |
PSA-Kategorie III | |
Ja | |
Nitril | |
8 | |
0,42 mm | |
12/Pckg. | |
37-900 |