Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Großer Orbitalschüttler mit Inkubation auf dem Tisch
Thermo Scientific™ Solaris Inkubationsschüttler verfügen über ein intuitives Touchscreen-Display, Programmierbarkeit und leisen Betrieb.
Marke:  Thermo Scientific™ SK4001CPKG
8927.68 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17859494
  • 10753.50 € / 1 Set
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
70.5 lb.
18 x 18 in.
Solaris SK4000 I
18 x 18 in. platform and clamp starter kit
No
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Großer Orbitalschüttler mit Inkubation auf dem Tisch >