Learn More
Applied Biosystems™ Konditionierungsreagenz für 3500 Dx/3500 xL Dx Genanalysatoren
Dies ist ein Behälter für die Konditionierung von Reagenzien, der für die Verwendung mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt wurde.
Marke:  Applied Biosystems™ 4409543
Artikelnummer. 15869846
  • 47.53 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This Conditioning Reagent Dx is designed for use withApplied Biosystems Dx genetic analyzers.
Conditioning Reagent Dx is available as a ready-to-use pouch and is used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down. The pouch has adequate volume for a one-time use. The top part of the pouch fitment is sealed with a plastic film, which should be removed prior to installation on to the instrument.
This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Für den Gerätebetrieb sind das Konditionierungsreagenz, der Anodenpuffer, der Kathodenpuffer und der Septa-Kathodenpuffer der Serie 3500 Dx erforderlich.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA, RNA
Pouch
Konditionierungsreagenz
Nasseis
Bei 2–8 °C lagern.
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
1 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number4409543
Chargennummer2407162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number4409543
Chargennummer2407161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number4409543
Chargennummer2403159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number4409543
Chargennummer2404160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number4409543
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Konditionierungsreagenz für 3500 Dx/3500 xL Dx Genanalysatoren > 1 Ea.
Für In-vitro-Diagnostik