Learn More
Natriumthiosulfat, 0.01 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium thiosulfate, 0.01N standardized solution is used in volumetric analysis to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide) as well as chlorine content in bleaching powder and water. It is used as a titrant in iodometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate |
Namenshinweis | Standardized Solution |
Strukturformel | Na2S2O3 |
Konzentration | 0.01N |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with alcohol. |
Formelmasse | 158.1 |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2495266 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2191100 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2185545 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2199536 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2101454 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
21Stunden
16Minuten
0Sekunden
41 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
52Stunden
16Minuten
0Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%