Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Salze und anorganische Verbindungen
- Anorganische Salze
- Alkalimetallsalze
- Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493372Artikelnummer. 10493372
Marke: Thermo Scientific Acros 196640050
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 7757-82-6 |
Summenformel | Na2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.04 |
MDL-Nummer | MFCD00003504 |
InChI-Schlüssel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Siedepunkt | > 1700,0 °C |
Chemischer Name oder Material | Sodium sulfate |
Schmelzpunkt | 884,0 °C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min |
Strukturformel | Na2SO4 |
Fieser | 01,1103 |
Merck Index | 15, 8809 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
Formelmasse | 142.04 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Extrarein |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dichte | 2.68 |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Artikelnummer. 10831471
-
Artikelnummer. 10142780
-
Artikelnummer. 10316390
-
Artikelnummer. 15642390
-
Artikelnummer. 15647110
-
Artikelnummer. 15662450
-
Artikelnummer. 10168282
-
Artikelnummer. 15676870
-
Artikelnummer. 11408727
-
Artikelnummer. 10032580
-
Artikelnummer. 10032590
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ChargennummerA0464822 | Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat | Datum26/07/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
ChargennummerA0464226 | Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat | Datum02/07/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
ChargennummerA0463652 | Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat | Datum21/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
ChargennummerA0463781 | Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat | Datum14/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
ChargennummerA0463651 | Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat | Datum12/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
- 1