Learn More
Natriumsulfat, Honeywell
Artikelnummer. 15676870
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Menge 5 kg
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C