Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408727
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11408727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19890.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel verwendet, durch die Entfernung von Restwasser. Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt. Es wird auch im Kraft-Verfahren für die Papierzerkleinerung, das Abtauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel durch die Entfernung von Wasserresten verwendet.Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt.Es wird auch im Kraftverfahren für die Papierzerkleinerung, das Auftauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin und Wasserstoffiodid.Unlöslich in Ethanol und vielen organischen Lösungsmitteln.
Anmerkungen
Wasserfreies Natriumsulfat ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit, wodurch es in die hydrierte Form umgewandelt wird.Durch Erhitzen wird die hydrierte Form wieder in die wasserfreie Form überführt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 5000 g
Strukturformel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.484
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.68