Learn More
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10032580
Marke: Thermo Scientific Acros 196640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.68