Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Salze und anorganische Verbindungen
- Anorganische Salze
- Alkalimetallsalze
- Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15616810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15616810
Marke: Honeywell-Fluka 71640250G
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 7558-79-4 |
Summenformel | HNa2O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003496 |
InChI-Schlüssel | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Hydrogenphosphat |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Na2HPO4 |
Formelmasse | 141.96 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (T) |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Einsparungen von 5.06 €Artikelnummer. 10345720
-
Artikelnummer. 15606810
-
Artikelnummer. 10020400
-
-
Artikelnummer. 15658160
-
Artikelnummer. 11316778
-
Artikelnummer. 15688160
-
Artikelnummer. 10782602
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10703811
231,00 € / 500 Gramm -
Catalog No. 10793611
79,15 € / 1 Kilogramm -
Catalog No. 10117113
35,02 € / 100 Gramm -
Catalog No. 10112640
19,85 € / 1 Kilogramm -
Catalog No. 10401841
29,16 € / 500 Milliliter -
Catalog No. 15681810
37,34 € / 25 Gramm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >