Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15658160
Natriumphosphat, dibasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15658160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15658160
Marke: Honeywell-Fluka S97631KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Menge 1 kg
Strukturformel Na2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >