Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Honeywell™ Artikelnummer.: 15615860
Natriumphosphat, dibasisch, Honeywell™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15615860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 15615860
Marke: Honeywell-Fluka 568141KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
CAS 7558-79-4
Menge 1 kg
Summenformel HNa2O4P
Strukturformel Na2HPO4
MDL-Nummer MFCD00003496
UN-Nummer UN3077
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formelmasse 141.96 mol
Reinheit (%) 100 %
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Honeywell™ >