Learn More
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11454652
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11454652
Marke: MP Biomedicals 02191440.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Weit verbreitet in der Molekularbiologie, analytischen Chemie, Biochemie und Chromatographie. Natriumphosphat Dibasisch, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit sehr hoher Pufferkapazität, das häufig in Verbindung mit Natriumphosphat, Monobasisch, in der Zubereitung verwendet wird
Natriumphosphat, dibasisch, wird in vielen Anwendungen, einschließlich der Aufreinigung von Antikörpern, als Reagenz und Puffer in der analytischen Chemie und bei der Herstellung biologischer Puffer verwendet. Wird auch als Chelatbildner, Emulgator und Puffer in Lebensmitteln verwendet; als Beizmittel beim Färben; beim Gewichten von Seide; beim Gerben; bei der Herstellung von Emaille, Keramik, Detergenzien und Kesselverbindungen; als Feuerschutzmittel anstelle von Borax beim Löten und Hartlöten; als Abführmittel und als Laxativum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, jedoch besser in heißem Wasser; unlöslich in Alkohol, Ethanol.
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™ >