Learn More
Natriummolybdatdihydrat, Puriss., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15641290
Natriummolybdatdihydrat, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15641290
Marke: Honeywell-Fluka 133151KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., 99 bis 100.5 % (Berechn. der getrockneten Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur
Menge 1 kg
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
Formelmasse 241.95 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummolybdatdihydrat, Puriss., Honeywell Fluka™ >