Learn More
Natriummolybdatdihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15613890
Natriummolybdatdihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Artikelnummer. 15613890
Marke: Honeywell-Fluka 3310582.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
Formelmasse 241.95 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummolybdatdihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >