Learn More
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, ACS, 99.5 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
Schmelzpunkt | 100°C-2H2O |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5-103.0% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 241.95 (205.92 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L028 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 012214.22,012214.36 |
R16J035 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | 012214.22,012214.36 |
N10J005 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 012214.22,012214.36 |
Z16G017 | Analysenzertifikat | 15/08/2023 | 012214.22,012214.36 |
M18E043 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012214.22,012214.36 |