Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 2 M NaOH (2 N), Honeywell Fluka
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
Namenshinweis | Volumetrisch, 2 M NaOH (2 N) |
Siedepunkt | 105 °C bis 140 °C |
CAS Min. % | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <10.0000% |
Strukturformel | NaOH |
Konzentration | 2 M NaOH (2 N) |
UN-Nummer | UN1824 |
Dichte | 1.08 g/cm3 |
Menge | 2.5 l |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 2 M NaOH (2 N), Honeywell Fluka >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur