Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse Artikelnummer.: 10488790
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Artikelnummer. 10488790
1 L, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10488790
Marke: Fisher Chemical J/7800/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
pH 12
Siedepunkt 120 °C
Schmelzpunkt 8 °C
Menge 1 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse >