Learn More
SDS-Lösung, 10 % Natriumdodecylsulfat-Lösung, Molekularbiologie/Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
200 mL
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Beschreibung
- DNase-, RNase- und Protease-freie vorgemischte Lösung mit 10 % SDS für Protein- und DNA-Extraktionsverfahren
- Reduzieren Sie die Herstellungszeit mit dieser vorgefertigten SDS-Lösung
- SDS ist ein häufig verwendetes Reinigungsmittel für Proteinaufreinigung, Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) und andere molekularbiologische Anwendungen
- SDS wird auch dazu verwendet, Zellmembranen aufzuschließen und Nukleinsäure-Protein-Komplexe in DNA-Extraktionsverfahren zu dissoziieren
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.4 max. (0.1 % Lösung) bei 230 nm, 0.1 max. (0.1 % Lösung) bei 280 nm |
Chemischer Name oder Material | Natriumdodecylsulfat |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 10 % Lösung |
Physikalische Form | Flüssig |
Siedepunkt | 100 °C |
Dichte | 1.01 g/cm³ |
Konzentration | 9.5 bis 10.5 % |
Menge | 1 l |
Identifizierung | Test bestanden |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SDS-Lösung, 10 % Natriumdodecylsulfat-Lösung, Molekularbiologie/Elektrophorese, Fisher BioReagents™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur