Learn More
Natriumchlorid, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361679
Natriumchlorid, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361679
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11361679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012314.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium chloride is widely used as a food additive, and a preservative. It is employed in the Chloralkali process for producing chlorine and sodium hydroxide, in the Solvay process for producing sodium carbonate and calcium chloride, in the Mannheim process and in the Hargreaves process for producing sodium sulfate and hydrochloric acid. It is used in the manufacture of sodium chlorate, water softening and de-icing of roadways. Further it is used in several industries like pharmaceutical, textile, dyeing, rubber food and agriculture. It is used in the processing of steel, copper, vanadium, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1413°C
Chemischer Name oder Material Sodium chloride
Schmelzpunkt 801°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol. Very slightly soluble in alcoholFreely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Güte ACS-Reagenz
Brechungsindex 1.5442
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.165 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
ChargennummerN27L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
ChargennummerN18L061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Chargennummer2404508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Chargennummer2497961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Name des Produkts
Natriumchlorid, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >